Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bucket - Acid Proof With Spout, With Lid, Graduated
Codice prodotto. 30285061
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
15 L
20 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285061 20 L pezzi 10
30284942 10 L pezzi 10
30284919 15 L pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30285061 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 51606201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6432.60€
    5385.00€ / pezzi 10
    Risparmia 1047.60€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Highest quality stainless steel Bucket - Acid Proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Specifica
Product Type Bucket with Lid
Capacità (sistema metrico) 20 L
Graduazioni Yes
Materiale Stainless Steel (316L)