Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bucket With Spout, With Graduated Lid
Codice prodotto. 30285032
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
15 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285032 10 L Pezzo
30284882 15 L Pezzo
30284874 20 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30285032 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 50606101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.92€
    328.30€ / pezzi 1
    Risparmia 63.62€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Highest quality stainless steel bucket.Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Bucket with Lid
Capacità (sistema metrico) 10 L
Graduazioni Yes
Materiale Stainless Steel