Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bucket Without Lid
Codice prodotto. 30284987
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
12 L
15 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30284987 10 L Pezzo
30284928 12 L pezzi 10
30284954 15 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30284987 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 50605100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    153.90€ / pezzi 1
    Risparmia 17.10€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Highest quality stainless steel bucket. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Bucket, without Lid
Capacità (sistema metrico) 10 L
Graduazioni Yes
Materiale Stainless Steel