Learn More
Nickel Electro™ Secchielli in acciaio inox
Codice prodotto. 12822034 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
15 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12822034 15 l Pezzo
12802034 10 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12822034 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore BUCS0150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.65€
    75.02€ / pezzi 1
    Risparmia 12.63€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 16-10-2026
Quick to clean and having an attractive shiny appearance, this Nickel Electro™ Stainless Steel Bucket without Graduation, provides good chemical resistance and can handle hot liquids.
  • High quality stainless steel construction without graduations
  • Bright polished finish for easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Can be autoclaved
Specifica
Product Type Portaprovette
Capacità (sistema metrico) 15 l
Materiale Acciaio inox
Autoclavabile
Materiale maniglia Acciaio inox
Quantità 1 ciascuno
Tipo di superficie Lucido