Learn More
Dueperthal™ Stainless Steel Can Collector
Codice prodotto. 10490961
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10490961 Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10490961 Fornitore Dueperthal™ N. del fornitore 5.10.006
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Specifica
Capacità (sistema metrico) 6 L
Diametro (sistema metrico) esterno 250 mm
Colore Blue
Finitura Stove enamelled
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Da utilizzare con (applicazione) Use as safety containers or cleaning containers
Materiale Stainless Steel