Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Cell Spreader
Descrizione
- Both small and large sizes are 302 mm (8 in.) long.
- Autoclave or flame sterilize.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 90 mm Plates |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 172 mm |
| Quantità | 1 Pk. |
| Forma | Triangular |
| Materiale | Stainless Steel |
| Product Type | Cell Spreader |
| Da utilizzare con (applicazione) | Surface Spreading |