Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Cell Spreader
Codice prodotto. 11770259 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
60 mm Plates
90 mm Plates
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11770259 60 mm Plates Pezzo
11706018 90 mm Plates Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11770259 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 1421200
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless Steel Cell Spreader has a smooth triangular end with straight spreading bar.
  • Both small and large sizes are 302 mm (8 in.) long.
  • Autoclave or flame sterilize.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) 60 mm Plates
Lunghezza (sistema imperiale) 6.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 172 mm
Quantità 1 Pk.
Forma Triangular
Materiale Stainless Steel
Product Type Cell Spreader
Da utilizzare con (applicazione) Surface Spreading