Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Chem-Tech Container - Acid Proof With Lid
Codice prodotto. 30285046
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 L
30 L
40 L
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285046 50 L Pezzo
30284951 15 L pezzi 10
30284995 30 L Pezzo
30284998 40 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30285046 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 51750501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1496.33€
    1261.10€ / pezzi 1
    Risparmia 235.23€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Highest quality stainless steel chem tech container - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 50 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel (316L)