Learn More
3M™ Stainless Steel Cleaner & Polish Aerosol
Stainless Steel Cleaner & Polish Aerosol
Marca:  3M™ 7000116804
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.20000kg Transport : UN number : 1950 Chem class : 2.1
Codice prodotto. 17227630
  • 263.00€ / 12 contenitori
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polishes and protects all stainless steel surfaces in one step
  • The spray clings to vertical surfaces and leaves a light, non-greasy film that resist fingerprints and marking
  • Does not contain harmful chemicals and safe to use in food preparation areas
  • Water based with a pleasant citrus fragrance
Specifica
Specifica
Cleaner
600 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 3M Stainless Steel Cleaner
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Aerosol infiammabili e non infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H223-Aerosol infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P211-Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
  • P251-Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
  • P410+P412-Proteggere dai raggi solari Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: butane, isobutane, propane