Learn More
Tenak™ Rack Comfort in acciaio inox
Codice prodotto. 15210744 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 x 5/10 scatole
3 piastre per microtitolazione da 5/15
3 piastre per microtitolazione da 6/18
3 x 3/9 scatole
3 x 4/12 scatole
4 piastre per microtitolazione da 5/20
4 x 4/16 scatole
5 piastre per microtitolazione da 5/25
5 x 3/15 scatole
5 x 4/20 scatole
5 x 5/25 scatole
Boxes (28)
Contiene 4 x 3/12 scatole
Altezza (sistema metrico):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15210744 5 x 4/20 scatole 285 mm Pezzo
15240734 5 x 3/15 scatole 285 mm Pezzo
15220754 5 x 5/25 scatole 285 mm Pezzo
12497060 5 piastre per microtitolazione da 5/25 332 mm Pezzo
15160875 4 x 4/16 scatole 228 mm Pezzo
15105952 Contiene 4 x 3/12 scatole 228 mm Pezzo
12477060 3 piastre per microtitolazione da 5/15 200 mm Pezzo
12487060 4 piastre per microtitolazione da 5/20 266 mm Pezzo
12487080 3 piastre per microtitolazione da 6/18 200 mm Pezzo
15240764 3 x 4/12 scatole 246 mm Pezzo
15240784 2 x 5/10 scatole 214 mm Pezzo
15280754 3 x 3/9 scatole 246 mm Pezzo
15290784 3 x 3/9 scatole 261 mm Pezzo
15250744 Boxes (28) 398 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 15210744 Fornitore Tenak™ N. del fornitore TE24234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.52€
    187.64€ / pezzi 1
    Risparmia 30.88€
    14% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Place the cryoboxes in drawers with the Tenak™ Stainless Steel Comfort Rack for Upright Freezers .This comfort rack structure increases the flexibility and reduces the operating weight when compared to rack types.
  • Six different box heights
  • Fit all freezer models
  • Stainless steel.
  • Cryoboxes sold separately
Specifica
Divisori a celle Sì
Capacità 5 x 4/20 scatole
Materiale Acciaio inox
Posizioni 20
Da utilizzare con (apparecchiatura) Congelatore verticale
N. di rack 20
N. per confezione Confezione da 1
Quantità Confezione da 1
Profondità (sistema metrico) 558 mm
Product Type Comfort Rack
Altezza (sistema metrico) 285 mm
Matrice 5 x 4
Larghezza (sistema metrico) 140 mm