Learn More
Tenak™ Stainless Steel Comfort Racks for Chest Freezers
With spring locks mounted on each shelf to secure cryoboxes. Tenak™ Stainless Steel Comfort Racks for Chest Freezers can be used with most standard height cryoboxes in cardboard, polypropylene, and polycarbonate.
95.40€ - 108.00€
Specifica
Product Type | Comfort Rack |
---|---|
Include | Spring Lock |
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chest freezer |
Quantità | 1 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15260794
|
Tenak™
TE24460 |
Boxes (10) |
95.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15280794
|
Tenak™
TE24464 |
Boxes (14) |
106.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15290794
|
Tenak™
TE24465 |
Boxes (15) |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Available in a range of heights
- Can be used with all freezer models
- Sold without cryoboxes
Specifica
Comfort Rack | |
Stainless Steel | |
1 Pack | |
32 mm |
Spring Lock | |
Chest freezer | |
140 mm | |
140 mm |