Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Compression Fittings
Codice prodotto. 11835453 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
0.125 in. NPT(M)
0.25 in. NPT(M)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Dimensione della confezione
11835453 0.125 in. NPT(M) Pezzo
11845453 0.25 in. NPT(M) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11835453 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3140634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.70€
    15.75€ / pezzi 1
    Risparmia 4.95€
    23% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con 0.125 in. NPT(M)
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Pack
Max. Operating Temperature (Metric) 93°C
Product Type Compression Fitting