Specifications
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con | 0.25 in. NPT(M) |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 93°C |
| Product Type | Compression Fitting |