Learn More
Bochem™ Stainless Steel Concial Graduated Measuring Jug
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 1500 mL |
| Materiale | Stainless Steel |
| Forma | Conical |
| Tipo | Measuring Jug |
| Altezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 150 mm |