Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Conductivity Cell
Codice prodotto. 15297006 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel (316)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15297006 Stainless Steel (316) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15297006 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 1950044
Spedizione stimata: 19-01-2027
Economical replacements for a variety of controllers
  • Ten-foot cables with stripped ends
  • Flow-through, in-line, swage, and dip styles available
  • Cells withstand pressures up to 150 psi
Specifica
Costante di cella K = 0.1
Tipi di connettore 1/2 in. NPT(M)
Tipo di cellula Contact
Tipo di montaggio Threaded
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 5°C to 130°C
Descrizione Conductivity Cell; K=0.1, SS, In-Line; 100 Ohm Pt RTD ATC
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 10 ft.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 3 m
Materiale Stainless Steel (316)