Learn More
Mettler Toledo™ Stainless Steel Conductivity Probes
Specifica
Specifica
| Costante di cella | 0.105 cm-1 |
| Tipi di connettore | Mini-DIN |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Measurements of Ultra-Pure Water |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 100°C |
| Tipo | Conductivity Probe |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Intervalli di misurazione | 0.001 to 500 μS/cm |
| Modello | Inlab741 |