Learn More
Bochem™ Imbuto per provette a fondo conico in acciaio inox
Codice prodotto. 10788931
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) gambo Dimensione della confezione
10788931 120 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10788931 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8842
Spedizione stimata: 23-11-2026
In acciaio inox 18/10. L'imbuto per provette a fondo conico in acciaio inox BOCHEM™ consente di mantenere le aree di lavoro pulite ed evitare sporcizia.
  • Con canale di sfiato
  • Con impugnatura 
  • Gambo conico 
Specifica
Diametro (sistema metrico) gambo 120 mm
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 145 mm