Learn More
Bochem™ Stainless Steel Container
Codice prodotto. 10761962
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
270mm
300mm
400mm
450mm
Capacità (sistema metrico):
20 L
25 L
75 L
100 L
Altezza (sistema metrico):
375mm
600mm
670mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10761962 300mm 25 L 375mm Pezzo
10342711 270mm 20 L 375mm Pezzo
10020811 400mm 75 L 600mm Pezzo
10172791 450mm 100 L 670mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10761962 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8341
Spedizione stimata: 15-01-2027
Bochem™ Stainless Steel Container is constructed of Stainless Steel and is equipped with handles on the side.
  • Stainless Steel
  • Includes handles
  • Compatible lid sold separately
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 300mm
Altezza (sistema metrico) 375mm
Capacità (sistema metrico) 25 L
Materiale Stainless Steel (18/10)