Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11741806
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
20 L
25 L
30 L
50 L
100 L
150 L
Include:
Lid
Lid and 3 Clamps
Lid and 4 Clamps
Lid and 6 Clamps
Lid and Tap
Lid, Tap, and 3 Clamps
Lid, Tap, and 4 Clamps
Lid, Tap, and 6 Clamps
Dimensione della confezione:
Pezzo
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include unitSize
11741806 8 L Lid Pezzo
11781766 100 L Lid Pezzo
11781944 100 L Lid and 4 Clamps Pezzo
11966423 100 L Lid, Tap, and 4 Clamps Pezzo
11791766 150 L Lid Pezzo
11791944 150 L Lid and 6 Clamps Pezzo
11976423 150 L Lid, Tap, and 6 Clamps Pezzo
11701964 150 L Lid and Tap Pezzo
11731766 20 L Lid Pezzo
11916423 20 L Lid and 3 Clamps Pezzo
11701954 20 L Lid and Tap Pezzo
11741766 25 L Lid Pezzo
11741944 25 L Lid and 3 Clamps Pezzo
11926423 25 L Lid, Tap, and 3 Clamps Pezzo
11711954 25 L Lid and Tap Pezzo
11751766 30 L Lid Pezzo
11936423 30 L Lid, Tap, and 3 Clamps Pezzo
11721954 30 L Lid and Tap Pezzo
11761944 50 L Lid and 3 Clamps Pezzo
11946423 50 L Lid, Tap, and 3 Clamps Pezzo
11731954 50 L Lid and Tap Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Codice prodotto. 11741806 Fornitore AMSTA Rostfritt N. del fornitore 5060381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00€
    173.56€ / pezzi 1
    Risparmia 211.44€
    54% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Specifica
Product Type Can
Capacità (sistema metrico) 8 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel
Finitura Ra 0.2 to 0.3 μm
Include Lid
Altezza (sistema metrico) 288 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Peso (sistema metrico) 3.0 kg