Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Codice prodotto. 15750429
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
3 L
5 L
10 L
20 L
25 L
30 L
Include:
Lid
Lid and 3 Clamps
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
15750429 10 L Lid Pezzo
11762074 1 L Lid and 3 Clamps Pezzo
11805650 3 L Lid Pezzo
15760429 5 L Lid Pezzo
11752074 5 L Lid and 3 Clamps Pezzo
11722074 20 L Lid and 3 Clamps Pezzo
11723839 25 L Lid Pezzo
11742074 30 L Lid and 3 Clamps Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15750429 Fornitore AMSTA Rostfritt N. del fornitore 51603101
Spedizione stimata: 01-03-2027
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Specifica
Product Type Can
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel (316L)
Finitura Ra 0.2 to 0.3 μm
Include Lid
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 220 mm