Learn More
Bochem™ Cork Bore Set with Ejector
Codice prodotto. 10045010
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Sizes 12.5, 13.75, 15.0
Sizes 16.25, 17.5, 18.75
Sizes 20.0, 21.25, 22.5
Sizes 23.75, 25.0, 26.25
Sizes 5.0, 6.25, 7.5
Sizes 8.75, 10.0, 11.25
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
10045010 Sizes 5.0, 6.25, 7.5 Pezzo
10396381 Sizes 8.75, 10.0, 11.25 Pezzo
10142841 Sizes 16.25, 17.5, 18.75 Pezzo
10598341 Sizes 12.5, 13.75, 15.0 Pezzo
10626761 Sizes 20.0, 21.25, 22.5 Pezzo
10624521 Sizes 23.75, 25.0, 26.25 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10045010 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 12430
Spedizione stimata: 10-12-2026
Specifica
Product Type Cork Borer Set
Materiale Tube: Brass, nickel plated; Cork borer: Brass chromed; Ejector: Stainless steel w/ plastic knob
Include Sizes 5.0, 6.25, 7.5
Quantità 3Pack