Learn More
Heidolph™ BR 10 Girante a pale incrociate
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Grazie alle dimensioni delle pale, la girante a pale incrociate BR 10 è ideale per soluzioni, emulsioni e sospensioni in recipienti con le seguenti caratteristiche:
- diametro ideale del recipiente: 100 mm
- distanza ideale dal fondo: 5 mm
- livello di riempimento ideale: 100 mm
- volume ideale: 800 mL
L’utensile agitatore con girante a pale incrociate BR 10 ha una lunghezza totale di 400 mm ed è in acciaio inossidabile. L’albero ha un diametro di 8 mm.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
| Dimensioni (L x P) | 50 x 12 mm |
| Altezza lama (sistema metrico) | 12 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Speed | 2000 rpm |
| Tipo | Crossed Blade Impeller |
| Peso (sistema metrico) | 0.14 kg |
| Materiale | Stainless Steel |