Learn More
Bochem™ Stainless Steel Crucible
Codice prodotto. 10516552
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10516552 70 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10516552 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8883
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale Stainless Steel
Capacità (sistema metrico) 70 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 50mm
Altezza (sistema metrico) 45mm
Product Type Crogiolo