Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel, Horizontal Cryo Rack
Descrizione
- Store cryoboxes securely
- Easy to clean
- Robust construction
- Handles aid convenient transport
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 274 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 564 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 50mm Cryo Boxes |
| Capacità | 50 mm H Boxes |
| Quantità | 1 Each |
| Matrice | 4 x 5 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Product Type | Cryogenic Storage Rack |