Learn More
Bochem™ Pinzette pesatrici con punta curva in acciaio inox
Per maneggiare oggetti caldi. Pinzette pesatrici BOCHEM™ in acciaio inox a punta curva con le punte rivestite in plastica PVC.
Marca: Bochem™ 1740
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg
Descrizione
- Con punte in plastica PVC
- Resistenti a temperature massime di 145 °C
Specifica
Curvo | |
Acciaio inox | |
Pinzette pesatrici | |
Pinzette pesatrici |
Confezione da 1 | |
90 mm | |
Puntale in plastica |