Learn More
RUBIS Pinzette da taglio
Pinzette da taglio - Acciaio al carbonio
59.78€ - 61.29€
Specifica
Progettazione | Testa inclinata |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 4.32 in. |
Materiale | Acciaio inox |
Lunghezza (sistema metrico) | 111 mm |
Product Type | Taglierina |
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11749165
|
RUBIS
15A |
Angled Blades | 11.5 mm |
59.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11759165
|
RUBIS
15AC |
Angled Blades | 7.5 mm |
61.29€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11769165
|
RUBIS
15AP |
Parallel Blades | 11.5 mm |
61.19€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Pinzette da taglio
- 100% Made in Svizzera
- Acciaio al carbonio
- Allineamento perfetto
- Molto affidabile
- Taglio punta
Specifica
Testa inclinata | |
Acciaio inox | |
Taglierina |
4.32 in. | |
111 mm |