Learn More
IKA™ Stainless Steel Cutter
Codice prodotto. 16216621 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
16216621 Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16216621 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0025001680
In stock
Stainless steel cutter designed for use with batch mill.
  • Stainless steel construction
  • For use with batch mills
  • For cutting, grinding, or pulverizing soft, fibrous materials with a Mohs hardness up to 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel
Quantità confezione 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 0.007 kg