Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Calibration Weight Set, Class M1
Codice prodotto. 15545129 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g to 1 kg
1 to 100 g
Dimensione della confezione:
1 unità
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
15545129 1 g to 1 kg 1 unità
15545119 1 to 100 g 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15545129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    350.00€ / 1 unità
    Risparmia 64.00€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 14-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Fisherbrand™ Class M1 Stainless Steel Calibration Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
  • Class M1 stainless steel calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Classificazione M1
Peso (sistema metrico) 1 g to 1 kg
Massa 1 g to 1 kg
Forma Cylindrical