Learn More
Fisherbrand™ Sessole cilindriche in acciaio inox
Codice prodotto. 11553452 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
260 mm
325 mm
340 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize Capacità (sistema metrico)
11553452 190 mm Pezzo -
11563452 260 mm Pezzo -
11573452 325 mm Pezzo 500 ml
11583452 340 mm Pezzo 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11553452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.92€
    20.03€ / pezzi 1
    Risparmia 4.89€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le sessole cilindriche offrono i migliori risultati nella pesatura e nella manipolazione dei campioni e di altri materiali di laboratorio. Perfette per la pesatura di qualsiasi cosa, dai liquidi alle gemme ad altri materiali, le sessole cilindriche in acciaio inox Fisherbrand™ sono un accessorio ideale, assolutamente necessario se si dispone di una bilancia.
  • In acciaio inox.
  • La forma cilindrica evita perdite di materiale
  • Maniglia in dotazione
Specifica
Forma Cilindrico
Product Type Sessola
Dimensioni (L x P) 190 x 50 mm
Include Con maniglia
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm