Learn More
Fisherbrand™ Sessole cilindriche in acciaio inox
Product Code. 11573452 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
260 mm
325 mm
340 mm
Unit Size:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Unit Size
11573452 500 ml 325 mm Pezzo
11553452 - 190 mm Pezzo
11563452 - 260 mm Pezzo
11583452 1000 ml 340 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11573452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.30€
    29.51€ / pezzi 1
    Risparmia 3.79€
    11% Sconto
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Le sessole cilindriche offrono i migliori risultati nella pesatura e nella manipolazione dei campioni e di altri materiali di laboratorio. Perfette per la pesatura di qualsiasi cosa, dai liquidi alle gemme ad altri materiali, le sessole cilindriche in acciaio inox Fisherbrand™ sono un accessorio ideale, assolutamente necessario se si dispone di una bilancia.
  • Durable, stainless steel, highly polished, and easy to clean cylindrical scoop 
  • Can be sterilised by autoclaving
  • Well-suited for pharmaceutical and environmental sampling
  • Ideal for weighing and handling of samples and other materials
  • Great accessory to have if you own a weighing scale
  • Perfect for weighing anything from liquid to gems and other materials
Specifications
Sterilità Sterile
Autoclavabile Sì
Forma Cilindrico
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Product Type Sessola
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 100 mm
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 325 mm