Descrizione
Le sessole cilindriche offrono i migliori risultati nella pesatura e nella manipolazione dei campioni e di altri materiali di laboratorio. Perfette per la pesatura di qualsiasi cosa, dai liquidi alle gemme ad altri materiali, le sessole cilindriche in acciaio inox Fisherbrand™ sono un accessorio ideale, assolutamente necessario se si dispone di una bilancia.
- Durable, stainless steel, highly polished, and easy to clean cylindrical scoop
- Can be sterilised by autoclaving
- Well-suited for pharmaceutical and environmental sampling
- Ideal for weighing and handling of samples and other materials
- Great accessory to have if you own a weighing scale
- Perfect for weighing anything from liquid to gems and other materials
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Forma | Cilindrico |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Product Type | Sessola |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 100 mm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 340 mm |