Learn More
KGW Isotherm™ Stainless Steel Dewar Flasks
Codice prodotto. 10662741
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
3 L
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10662741 3 L Pezzo
10421811 2 L Pezzo
10477781 6 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10662741 Fornitore KGW Isotherm™ N. del fornitore 2302
Spedizione stimata: 27-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Specifications
Altezza (sistema metrico) 190mm
Capacità (sistema metrico) 3 L
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale Stainless Steel