Learn More
Buerkle™ Dipping Vessel
Codice prodotto. 10791211 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Brass
Stainless Steel (AISI 304)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10791211 Brass Pezzo
10697671 Stainless Steel (AISI 304) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10791211 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53651000
Spedizione stimata: 16-12-2026
Dipping Vessel for taking all-layer samples from tanks, tank wagons, water courses, water purification plants.
  • With Easy-Flow, the flow optimised flow valve
  • High weight for faster lowering
  • Contents 1000mL
  • Height with handles 427 mm
  • Please order the appropriate lowering cable at the same time
  • Tested for use in the Ex protection zone 0
  • Explosion Categories IIA, IIB and IIC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dipper Vessel
Materiale Brass
Autoclavabile Autoclavable
Include Easy Flow flow valves
Capacità (sistema imperiale) 33.81 oz.
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Graduato No
Sterilità Non-sterile
Certificazione/Conformità DIN, Explosíon Categories IIA, IIB and IIC, for use in Ex protection zone 0 and 1
Da utilizzare con (applicazione) Tanks, Tank Wagons, Water Courses Water Purification Plants
Da utilizzare con (apparecchiatura) Manually-operated reels and lowering cables
Diametro (sistema metrico) esterno 82 mm
Altezza (sistema metrico) 427 mm