Learn More
asecos™ Stainless Steel Dispensing Canister
Codice prodotto. 17876496 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 L
Altezza (sistema metrico):
126.00 mm
210.00 mm
240.00 mm
280.00 mm
445.00 mm
495.00 mm
Unit Size:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Unit Size
17876496 1 L 210.00 mm Pezzo
17866386 5 L 126.00 mm Pezzo
17806546 2.5 L 280.00 mm Pezzo
17846336 5 L 445.00 mm Pezzo
17846546 10 L 240.00 mm Pezzo
17816456 20 L 495.00 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 17876496 Supplier asecos™ Supplier No. 14745
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Stainless Steel Dispensing Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
  • With fine dosing tap made of stainless steel, incl. ventilation, PTFE seals, integrated flame arrester (removable) and plastic protective ring
  • Stainless Steel
Specifications
Product Type Safety Can
Capacità (sistema imperiale) 0.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 1 L
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) Safe storage and dosing
Materiale Acciaio inossidabile
Quantità 1
Larghezza (sistema imperiale) 4.53 in.
Larghezza (sistema metrico) 115.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.27 in.
Altezza (sistema metrico) 210.00 mm
Peso (sistema imperiale) 2.65 lb.
Peso (sistema metrico) 1.2 kg