Learn More
Thermo Scientific™ Stainless-Steel Disposable Resin
Refill stainless-steel ion exchanges with this disposable, mixed-bed resin featuring advanced, regeneration service.
245.92€ - 641.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Tipo di resina | Mixed Bed |
Tipo | Disposable Resin |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13182116
|
Thermo Scientific™
50155540 |
Resin 2 x 22 liters disposable |
641.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11825912
|
Thermo Scientific™
50155538 |
Resin 2 x 12 liters disposable |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Disposable Resin to refill stainless steel ion exchangers. The mixed-bed resins have documented quality monitoring and reliably function due to an advanced regeneration service. Each regenerated batch is monitored for both consistent capacity and quality.
This service is only available in Germany.
Specifica
Stainless Steel | |
Mixed Bed | |
Disposable Resin |
This service is only available in Germany.