Learn More
asecos™ Stainless Steel Disposal Bin
Codice prodotto. 17826436 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
17826436 20 L Pezzo
17886576 50 L Pezzo
2 options
Codice prodotto. 17826436
Marca: asecos™ 8640
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Stainless Steel Disposal Bin is ideal for the safe collection of solvent-soaked cleaning rags and other waste.
  • Operation with foot pedal
  • With lid
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 L
Capacità (sistema imperiale) 5.3 gal.
Colore Gray
Altezza (sistema metrico) 500.00 mm
Larghezza (sistema metrico) 270.00 mm
Autoclavabile Non sterilizzabile
Larghezza (sistema imperiale) 10.63 in.
Altezza (sistema imperiale) 19.69 in.
Materiale Acciaio inossidabile
Product Type Replacement Trash Bin