Learn More
asecos™ Stainless Steel Disposal Bin
Codice prodotto. 17886576 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17886576 50 L Pezzo
17826436 20 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17886576 Fornitore asecos™ N. del fornitore 8641
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Stainless Steel Disposal Bin is ideal for the safe collection of solvent-soaked cleaning rags and other waste.
  • Operation with foot pedal
  • With lid
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 L
Capacità (sistema imperiale) 13.2 gal.
Colore Gray
Altezza (sistema metrico) 600.00 mm
Larghezza (sistema metrico) 390.00 mm
Autoclavabile Non sterilizzabile
Larghezza (sistema imperiale) 15.35 in.
Altezza (sistema imperiale) 23.62 in.
Materiale Acciaio inossidabile
Product Type Replacement Trash Bin