Learn More
asecos™ Stainless Steel Disposal Bin
Produktkod. 17886576 Handla allt asecos Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacità (sistema metrico):
20 L
50 L
Förpackningsstorlek:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Capacità (sistema metrico) Förpackningsstorlek
17886576 50 L Pezzo
17826436 20 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17886576 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 8641
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
The Stainless Steel Disposal Bin is ideal for the safe collection of solvent-soaked cleaning rags and other waste.
  • Operation with foot pedal
  • With lid
Specifikationer
Capacità (sistema metrico) 50 L
Capacità (sistema imperiale) 13.2 gal.
Colore Gray
Altezza (sistema metrico) 600.00 mm
Larghezza (sistema metrico) 390.00 mm
Autoclavabile Non sterilizzabile
Larghezza (sistema imperiale) 15.35 in.
Altezza (sistema imperiale) 23.62 in.
Materiale Acciaio inossidabile
Product Type Replacement Trash Bin
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.