Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Dissection Dish
Codice prodotto. 12341369 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
200 x 310 x 45 mm
300 x 450 x 50 mm
360 x 260 x 50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
12341369 200 x 310 x 45 mm Pezzo
12710036 360 x 260 x 50 mm Pezzo
12720036 300 x 450 x 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12341369 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 695
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use a dissecting dish when working with and transporting small specimens. Nickel Electro™ Stainless Steel Dissection Dish is made of durable stainless steel and comes in various sizes.
  • Stainless steel
  • Shallow form
  • One piece pressing
  • Useful when working with and transporting small specimens
Dissecting dish, stainless steel, one piece pressing
Specifica
Forma del fondo Piatto
Materiale Stainless Steel
Forma Rectangular
Tipo Dissection Dish
Dimensioni (L x P x A) 200 x 310 x 45 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema metrico) 310 mm
Altezza (sistema metrico) 45 mm