Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Double Boiler Bottle - Acid Proof With Hooks, Without Skirtband, With Lid
Codice prodotto. 30285033
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
8 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285033 6 L Pezzo
30285036 10 L Pezzo
30284934 1 L Pezzo
30284955 2 L Pezzo
30284950 3 L Pezzo
30285010 4 L Pezzo
30284997 5 L Pezzo
30284889 8 L pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 30285033 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 5163661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.44€
    157.70€ / pezzi 1
    Risparmia 29.74€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Highest quality stainless steel double boiler bottle - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 6 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel (316L)