Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Double Boiler Bottle With hooks, Without Skirtband, With Lid
Codice prodotto. 30285024
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
1.5 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
8 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285024 2 L Pezzo
30284944 1.5 L pezzi 10
30284929 10 L Pezzo
30285006 1 L Pezzo
30284908 3 L Pezzo
30285016 4 L Pezzo
30284871 5 L Pezzo
30284953 6 L Pezzo
30284937 8 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 30285024 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 5063621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.28€
    99.80€ / pezzi 1
    Risparmia 19.48€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Highest quality stainless steel double boiler bottle. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 2 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel