Learn More
Contec™ Strizzatore a pressione in acciaio inossidabile
Codice prodotto. 16691892 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inossidabile
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
16691892 Acciaio inossidabile Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16691892 Fornitore Contec™ N. del fornitore 2995
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00€
    1206.43€ / pezzi 1
    Risparmia 308.57€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 19-02-2027
Strizzatore a pressione in acciaio inossidabile per moci a spago (venduti separatamente).
  • Contec dispone di una vasta gamma di strizzatori per moci curvi, piatti e a spago
  • Lo strizzatore a pressione in acciaio inossidabile 2995 è da utilizzare con i moci a spago
  • Tutti gli strizzatori sono completamente sterilizzabili in autoclave e compatibili con un’ampia varietà di disinfettanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Strizzatore per mocio
Materiale Acciaio inossidabile
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Dimensions 25,4 x 25,4 x 40,6 cm (10 x 10 x 16 pollici)
Altezza (sistema imperiale) 16 pollici
Altezza (sistema metrico) 40,6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 25,4 cm
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema imperiale) 10 pollici
Larghezza (sistema metrico) 25,4 cm