Learn More
Bochem™ Forbici tagliabendaggi in acciaio inox
Codice prodotto. 10787191
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
130 mm
140 mm
155 mm
155 mm
Stile punta:
Appuntito/appuntito
Appuntito/arrotondato
Rotondo/rotondo
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Stile punta unitSize
10787191 155 mm Appuntito/arrotondato Pezzo
10540042 130 mm Rotondo/rotondo Pezzo
10088360 130 mm Appuntito/appuntito Pezzo
10208930 140 mm Appuntito/arrotondato Pezzo
10231961 155 mm Rotondo/rotondo Pezzo
10733521 140 mm Rotondo/rotondo Pezzo
10777191 155 mm Appuntito/appuntito Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10787191 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 4102
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In acciaio inox
  • Three types: round-round, sharp-round, and sharp-sharp
  • Stainless steel
Specifica
Product Type Forbici per garze
Lunghezza (sistema metrico) 155 mm
Materiale Acciaio inox
Stile punta Appuntito/arrotondato