Learn More
Fisherbrand™ Spatole medie Chattaway in nichel
Codice prodotto. 11533462 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11533462 100 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11533462
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In acciaio inox pesante. Il cucchiaio/spatola Fisherbrand™ in acciaio inox combina l'efficacia di due utensili in uno.
  • Realizzate in acciaio inox
  • Combinate per doppio uso spatola/cucchiaio
Specifica
Quantità Conf. da 5
Product Type Spatola Chattaway
Finitura Finitura lucida
Larghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 3.6 mm
Dimensioni (L x P) 100 x 10 mm
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm