Learn More
BD Ago in acciaio inox per adesivi epossidici
Codice prodotto. 10472204
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
0.375 in.
0.5 in.
0.625 in.
1.0 in.
1.5 in.
2.0 in.
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.25 mm
1.6 mm
Colore:
Blu
Brown
Crema
Gray
Green
Orange
Rosa
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Lunghezza (sistema imperiale) ago Diametro (sistema metrico) esterno Colore Dimensione della confezione
10472204 21 G 1.5 in. 0.8 mm Green pezzi 100
10703815 26 G 0.375 in. 0.45 mm Brown pezzi 100
10442014 30 G 0.5 in. 0.29 mm Yellow pezzi 100
10204444 27 G 0.5 in. 0.4 mm Gray pezzi 100
12349169 26 G 0.625 in. 0.45 mm Brown pezzi 100
12389169 25 G 1.0 in. 0.5 mm Orange pezzi 100
12399169 23 G 1.0 in. 0.6 mm Blu pezzi 100
10030464 20 G 1.0 in. 0.9 mm Yellow pezzi 100
10201211 20 G 1.5 in. 0.9 mm Yellow pezzi 100
10234154 19 G 1.5 in. 0.9 mm Crema pezzi 100
10518554 16 G 1.5 in. 1.6 mm White pezzi 100
10162534 18 G 1.5 in. 1.25 mm Rosa pezzi 100
10020654 18 G 2.0 in. 1.25 mm Rosa pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 10472204 Fornitore BD N. del fornitore 304432
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Color coded for easy recognition of the needle’s guage. BD™ Microlance™ Stainless Steel Needles feature thin walls for optimal flow and fit Luer slip syringes. These sterile, individually wrapped needles ensure more comfortable insertion with less risk for punching.
Unique slip angle and polishing method results in less patient discomfort at the injection site and less risk for punching.
  • Hypodermic needles with thin walls for optimal flow
  • Fits syringes connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
  • Color coded for quick recognition of gauge for easy selection of appropriate flow rate
  • Sterile and individually wrapped for hygienic, single-use application
  • Stainless steel needles with epoxy resin adhesives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
Colore Green
Descrizione 5,000 individually wrapped needles, thin cannula wall
Calibro dell'ago 21 G
Diametro (sistema metrico) esterno 0.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Esclusivamente monouso
Senza lattice Sì
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.5 in.
Product Type Ago
Lunghezza (sistema metrico) ago 40 mm
Stile del punto dell'ago Smussatura
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per SZR -150, collegato a un adattatore Luer o a un connettore Luer Lock
Sterilità Sì