Learn More
BD Ago in acciaio inox per adesivi epossidici
Beskrivning
Unique slip angle and polishing method results in less patient discomfort at the injection site and less risk for punching.
- Hypodermic needles with thin walls for optimal flow
- Fits syringes connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
- Color coded for quick recognition of gauge for easy selection of appropriate flow rate
- Sterile and individually wrapped for hygienic, single-use application
- Stainless steel needles with epoxy resin adhesives
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale | Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives |
| Colore | Blu |
| Descrizione | 5,000 individually wrapped needles, thin cannula wall |
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Esclusivamente monouso |
| Senza lattice | Sì |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.0 in. |
| Product Type | Ago |
| Stile del punto dell'ago | Smussatura |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?