Learn More
Agencinox™ Piatto a fondo piatto in acciaio inox con maniglia
Codice prodotto. 11739503
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11739503 500 mL Pezzo
11749503 1000 mL Pezzo
11759503 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11739503 Fornitore Agencinox™ N. del fornitore 312A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these dishes in decontamination services, operating rooms, surgeries, clinics and healthcare fields. Agencinox™ Stainless Steel Flat Bottom Dishes are ideal for holding dressings and other items which may be needed during surgical procedures.
  • Flat bottom stainless steel lotion bowls
  • Autoclavable
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Stainless Steel
Forma Round
Tipo Dish
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Diametro (sistema metrico) 120 mm