Learn More
Agencinox™ Sgabello in acciaio inox
Codice prodotto. 11709885
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
180 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) unitSize
11709885 210 mm Pezzo
11744926 180 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11709885 Fornitore Agencinox™ N. del fornitore 759
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this footstool to safely retrieve items from high places. Agencinox™ Stainless Steel Footstools feature non-slip steps and are designed for use in laboratories and medical environments.
  • Anti-skidding steps
  • 18/10 Stainless steel construction
  • Available in a variety of sizes
Specifikationer
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Quantità 1 ciascuno
Larghezza (sistema metrico) 340 mm
Materiale Acciaio inox
Product Type Sgabello
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.