Learn More
Agencinox™ Sgabello in acciaio inox
Codice prodotto. 11744926
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
180 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11744926 180 mm Pezzo
11709885 210 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11744926 Fornitore Agencinox™ N. del fornitore 779
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.73€
    288.53€ / pezzi 1
    Risparmia 522.20€
    64% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this footstool to safely retrieve items from high places. Agencinox™ Stainless Steel Footstools feature non-slip steps and are designed for use in laboratories and medical environments.
  • Anti-skidding steps
  • 18/10 Stainless steel construction
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Quantità 1 ciascuno
Larghezza (sistema metrico) 340 mm
Materiale Acciaio inox
Product Type Sgabello