Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Forceps
Codice prodotto. 10005601
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10005601 130 mm Pezzo
10543952 105 mm Pezzo
10790883 115 mm Pezzo
10639522 105 mm Pezzo
10690093 115 mm Pezzo
10360942 130 mm Pezzo
10005611 145 mm Pezzo
10651452 160 mm Pezzo
10176911 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10005601 Fornitore Usbeck Laborgeraete™ N. del fornitore 3012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.85€
    3.80€ / pezzi 1
    Risparmia 0.05€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Specifica
Product Type Forceps
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Materiale Stainless Steel
Dimensioni (L x P) 130 L mm
N. per confezione 1 Pack
Stile punta Blunt