Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Forceps
Specifica
Specifica
| Product Type | Forceps |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Dimensioni (L x P) | 200 L mm |
| N. per confezione | 1 Pack |
| Stile punta | Blunt |